Ethyl enantate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
Purity: 98+%
CAS No.: 106-30-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.412
Melting Point: -66°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1752311
Merck Reference: 14,3835
MDL No.: MFCD00009538
Formula:
C₉H₁₈O₂ Peso molecolare: 158.24 g/mol Punto di ebollizione: 188…189 °C Punto di fusione: –66 °C Densità: 0.868 Flash Pt: 66 °C (151 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009538 CAS Number: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 13,03867 |