Stampa…
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3298-1G B3298-5G
TCIAB3298-1GEA 110 EUR
TCIAB3298-1G TCIAB3298-5G
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene ≥92.0% (by GC)
(1E)-1-tert-Butoxy-1-(trimethylsilyloxy)propene
Formula: C₁₀H₂₂O₂Si
Peso molecolare: 202,37 g/mol
Punto di ebollizione: 53°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 72658-10-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %