Stampa…

9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B3256-1G B3256-5G
TCIAB3256-1GEA 25 EUR
TCIAB3256-1G TCIAB3256-5G
9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (by GC)
9-Bromo-1-nonene
Formula: C₉H₁₇Br
Peso molecolare: 205,139 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037826
CAS Number: 89359-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&vid=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR