Stampa…

Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidic Acid Benzyl Ester

B3234-5G B3234-1G
TCIAB3234-5GEA 262 EUR
TCIAB3234-5G TCIAB3234-1G
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate ≥98.0% (by GC)
Benzyl-2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidate
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO
Peso molecolare: 279,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 952057-61-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR