Stampa…
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
B3190-25G B3190-5G
TCIAB3190-25GEA 157 EUR
TCIAB3190-25G TCIAB3190-5G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
Peso molecolare: 203,28 g/mol
Punto di ebollizione: 128°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02258902
CAS Number: 22065-85-6
EINECS: 244-757-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %