Stampa…

N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: N-Benzylnaphthalen-2-amine

B3088-25G B3088-5G B3088-1G
TCIAB3088-25GEA 839 EUR
TCIAB3088-25G TCIAB3088-5G TCIAB3088-1G
N-Benzyl-2-naphthylamine ≥98.0% (by GC)
N-Benzyl-2-naphthylamine
Formula: C₁₇H₁₅N
Peso molecolare: 233,31 g/mol
Punto di ebollizione: 190°C
MDL Number: MFCD00144848
CAS Number: 13672-18-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR