Stampa…
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-(dimethylamino)-m-xylene, 4-Bromo-N,N,3,5-tetramethylaniline, 4-Bromo-N,N-dimethyl-3,5-xylidine
B3070-1G B3070-5G
TCIAB3070-1GEA 72 EUR
TCIAB3070-1G TCIAB3070-5G
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-N,N-3,5-tetramethylaniline
Formula: C₁₀H₁₄BrN
Peso molecolare: 228,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036245
CAS Number: 14275-09-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %