Stampa…
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3051-25G B3051-5G
TCIAB3051-25GEA 467 EUR
TCIAB3051-25G TCIAB3051-5G
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃S
Punto di fusione: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216617
CAS Number: 33528-13-1
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%