4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₁₅Br Punto di ebollizione: 144°C |
CAS Number:
10531-16-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |