2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (by GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 122°C Flash Pt: 124°C |
MDL Number:
MFCD00035791 CAS Number: 682-09-7 EINECS: 211-661-1 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |