Stampa…
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,2-Bis(phenylmercapto)ethylene
B2940-25G B2940-5G
TCIAB2940-25GEA 211 EUR
TCIAB2940-25G TCIAB2940-5G
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture)
Formula: C₁₄H₁₂S₂
Peso molecolare: 244,37 g/mol
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 23528-44-1
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %