Stampa…
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2936-25G B2936-500G
TCIAB2936-25GEA 16 EUR
TCIAB2936-25G TCIAB2936-500G
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (by GC) stabilizzato
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Formula: C₁₂H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 165°C
MDL Number: MFCD00008631
CAS Number: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %