Stampa…
10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 19 EUR
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (by GC)
10-Bromodec-1-ene
Formula: C₁₀H₁₉Br
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00078660
CAS Number: 62871-09-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %