Stampa…
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropylbenzyl ether
B2818-25G B2818-5G
TCIAB2818-25GEA 292 EUR
TCIAB2818-25G TCIAB2818-5G
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene ≥95.0% (by GC)
((3-Bromopropoxy)methyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Peso molecolare: 229.117 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
MDL Number: MFCD00134570
CAS Number: 54314-84-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %