Benzyl-2-bromoethyl ether ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁BrO Punto di ebollizione: 95°C |
MDL Number:
MFCD01321307 CAS Number: 1462-37-9 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...