Stampa…
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B2806-1G B2806-5G
TCIAB2806-1GEA 71 EUR
TCIAB2806-1G TCIAB2806-5G
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide ≥90.0% (by GC)
Bis(2,2-diethoxyethyl)disulphide
Formula: C₁₂H₂₆O₄S₂
Peso molecolare: 298,46 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 76505-71-0
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %