Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅BrO Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00155128 CAS Number: 60789-54-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |