Stampa…
Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4,4'-Oxydibenzonitrile, 4,4'-Dicyanodiphenyl Ether
B2790-25G B2790-5G
TCIAB2790-25GEA 417 EUR
TCIAB2790-25G TCIAB2790-5G
Bis(4-cyanophenyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(4-cyanophenyl)ether
Formula: C₁₄H₈N₂O
Peso molecolare: 220,23 g/mol
Punto di ebollizione: 220°C
CAS Number: 6508-04-9
EINECS: 229-399-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C