Stampa…
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2774-25G B2774-500G
TCIAB2774-25GEA 21 EUR
TCIAB2774-25G TCIAB2774-500G
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by GC)
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
Formula: C₁₈H₃₀O
Punto di ebollizione: 141°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075575
CAS Number: 17540-75-9
EINECS: 241-533-0
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %