Stampa…
2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,4-Bis(2-phenylpropan-2-yl)phenol, 2,4-Di-ɑ-cumylphenol
B2772-25G B2772-500G
TCIAB2772-25GEA 16 EUR
TCIAB2772-25G TCIAB2772-500G
2,4-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)phenol ≥97.0% (by GC)
2,4-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)phenol
Formula: C₂₄H₂₆O
Peso molecolare: 330,47 g/mol
Punto di ebollizione: 221°C
MDL Number: MFCD00191242
CAS Number: 2772-45-4
EINECS: 220-466-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C