Stampa…
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2764-25G B2764-5G
TCIAB2764-25GEA 146 EUR
TCIAB2764-25G TCIAB2764-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine ≥97.0% (by GC)
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formula: C₁₇H₁₈F₂N₂
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00038660
CAS Number: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C