Stampa…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2740-5G B2740-25G
TCIAB2740-5GEA 21 EUR
TCIAB2740-5G TCIAB2740-25G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (by GC)
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Punto di ebollizione: 140°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01763998
CAS Number: 142851-03-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %