Stampa…
Bromine-1,4-dioxane complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2719-25G B2719-5G
TCIAB2719-25GEA 220 EUR
TCIAB2719-25G TCIAB2719-5G
Bromine-1,4-dioxane complex ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Bromine-1,4-dioxane complex
Formula: C₄H₈Br₂O₂
Punto di ebollizione: 95°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00034818
CAS Number: 15481-39-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C