Stampa…
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Di(2-butoxyethyl) Adipate, Adipic Acid Bis(2-butoxyethyl) Ester, Adipic Acid Di(2-butoxyethyl) Ester
B2716-25G B2716-500G
TCIAB2716-25GEA 16 EUR
TCIAB2716-25G TCIAB2716-500G
Bis(2-butoxyethyl)adipate ≥97.0% (by GC)
Bis(2-butoxyethyl)adipate
Formula: C₁₈H₃₄O₆
Peso molecolare: 346,46 g/mol
Punto di ebollizione: 217°C
Punto di fusione: –34°C
Flash Pt: 199°C
CAS Number: 141-18-4
EINECS: 205-466-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %