Stampa…
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
B2648-1G B2648-5G
TCIAB2648-1GEA 31 EUR
TCIAB2648-1G TCIAB2648-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formula: C₁₂H₈F₂O
Peso molecolare: 206,19 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
MDL Number: MFCD00013552
CAS Number: 330-93-8
EINECS: 206-358-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %