Stampa…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2627-25G B2627-5G
TCIAB2627-25GEA 126 EUR
TCIAB2627-25G TCIAB2627-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite
Formula: C₄H₅F₆O₃P
Punto di ebollizione: 44°C
Flash Pt: 76°C
MDL Number: MFCD00063314
CAS Number: 92466-70-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %