Stampa…
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
Stabilization: Stabilised with catechol
B2481-1G B2481-5G
TCIAB2481-1GEA 37 EUR
TCIAB2481-1G TCIAB2481-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,177 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191779
CAS Number: 60656-87-3
EINECS: 262-349-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&vid=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %