Stampa…

3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 3,3-Difluoro-3-bromopropene

B2333-1G B2333-5G
TCIAB2333-1GEA 169 EUR
TCIAB2333-1G TCIAB2333-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene ≥95.0% (by GC)
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formula: C₃H₃BrF₂
Peso molecolare: 156,96 g/mol
Punto di ebollizione: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042185
CAS Number: 420-90-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR