Stampa…
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2324-1G B2324-5G
TCIAB2324-1GEA 128 EUR
TCIAB2324-1G TCIAB2324-5G
Ethyl-9-bromononanoate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-9-bromononanoate
Formula: C₁₁H₂₁BrO₂
Punto di ebollizione: 180°C
MDL Number: MFCD06797065
CAS Number: 28598-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&vid=9dbb3b90de863cac5e62b0f45d606c113a806b95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %