2-Ethylhexyl acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 103-09-3
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1758321
Merck Reference: 14,6763
MDL No.: MFCD00027249
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Peso molecolare: 172.27 g/mol Punto di ebollizione: 199…200 °C Punto di fusione: –45 °C Densità: 0.870 Flash Pt: 76 °C (169 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027249 CAS Number: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 12,06860 |