Stampa…

1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine

B2180-25G B2180-5G
TCIAB2180-25GEA 182 EUR
TCIAB2180-25G TCIAB2180-5G
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (by GC)
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
Formula: C₇H₁₇NO₃
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Flash Pt: 113°C
MDL Number: MFCD00009725
CAS Number: 6712-98-7
EINECS: 229-764-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR