Stampa…

4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl

B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 16 EUR
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂
Peso molecolare: 251,15 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
MDL Number: MFCD00674019
CAS Number: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR