Methyl decanoate, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 224 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –18 °C Densità: 0,8724 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 94 °C |
MDL Number:
MFCD00009580 CAS Number: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |