Stampa…
Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B2008-25G B2008-5G
TCIAB2008-25GEA 153 EUR
TCIAB2008-25G TCIAB2008-5G
Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-2-benzylacetoacetate
Formula: C₁₃H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 284°C
MDL Number: MFCD00009156
CAS Number: 620-79-1
EINECS: 210-651-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %