Stampa…
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2-Bithiophene-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,2'-bithiophene
B1838-1G B1838-25G B1838-5G
TCIAB1838-1GEA 47 EUR
TCIAB1838-1G TCIAB1838-25G TCIAB1838-5G
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₆OS₂
Peso molecolare: 194,27 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
MDL Number: MFCD00052294
CAS Number: 3779-27-9
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C