Methyl decanoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 223…225 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 0,877 Flash Pt: 94 °C (201 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009580 CAS Number: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |