Stampa…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
B1820.0005 B1820-1G B1820-5G
TCIAB1820.0005EA 0 EUR
TCIAB1820.0005 TCIAB1820-1G TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formula: C₆H₉BrO₂
Peso molecolare: 193,04 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 81°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00031518
CAS Number: 17435-72-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %