2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₁H₂₄O₄ Punto di ebollizione: 210°C |
MDL Number:
MFCD00080480 CAS Number: 1675-54-3 EINECS: 216-823-5 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |