(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₁BrSi Punto di ebollizione: 128°C Flash Pt: 9°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014927 CAS Number: 13683-41-5 EINECS: 237-195-9 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |