Stampa…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1759-1G B1759-5G
TCIAB1759-1GEA 75 EUR
TCIAB1759-1G TCIAB1759-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (by GC)
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Punto di ebollizione: 97°C
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209557
CAS Number: 102308-32-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -98.0 deg (C=1, CHCl3)