Stampa…
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1695-1G B1695-5G
TCIAB1695-1GEA 109 EUR
TCIAB1695-1G TCIAB1695-5G
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (by GC)
(2-Bromoallyl)trimethylsilane
Formula: C₆H₁₃BrSi
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043054
CAS Number: 81790-10-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %