Stampa…
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 122 EUR
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (by GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
Formula: C₄H₈S₂
Punto di ebollizione: 110°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191617
CAS Number: 51102-74-0
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %