Stampa…

1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B1623-1G B1623-5G
TCIAB1623-1GEA 151 EUR
TCIAB1623-1G TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₀BrN
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191324
CAS Number: 100779-91-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR