Stampa…
Ethyl decanoate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
165000050 165001000 165005000 165000025
ACRO165000050EA 22.2 EUR
ACRO165000050 ACRO165001000 ACRO165005000 ACRO165000025
Ethyl decanoate 99+%
Ethyl decanoate
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 245 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,8665 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009581
CAS Number: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g