Stampa…
2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromocyclohexadiene-1,4-dione, Bromoquinone
B1601-1G B1601-5G
TCIAB1601-1GEA 159 EUR
TCIAB1601-1G TCIAB1601-5G
2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (by GC)
2-Bromo-1,4-benzoquinone
Formula: C₆H₃BrO₂
Peso molecolare: 186,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00189377
CAS Number: 3958-82-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %