Stampa…
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 553 EUR
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191321
CAS Number: 37865-96-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %