Stampa…

1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B1597-25G B1597-5G
TCIAB1597-25GEA 62 EUR
TCIAB1597-25G TCIAB1597-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (by GC)
1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,240 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
MDL Number: MFCD00012132
CAS Number: 775-15-5
EINECS: 212-273-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR