Stampa…
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1579-25ML B1579-500ML
TCIAB1579-25MLEA 46 EUR
TCIAB1579-25ML TCIAB1579-500ML
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-3-(benzylamino)propionate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 135°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00085541
CAS Number: 23583-21-3
EINECS: 245-759-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %