Stampa…
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Benzyl-N-methylpyrrolidin-3-amine
B1558-25G B1558-5G
TCIAB1558-25GEA 280 EUR
TCIAB1558-25G TCIAB1558-5G
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (by GC)
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,29 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD00191308
CAS Number: 96568-35-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %