Stampa…
ter-Butil etil etere ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1542-25ML B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA 52 EUR
TCIAB1542-25ML TCIAB1542-5ML
ter-Butil etil etere ≥95.0% (by GC)
ter-Butil etil etere
Formula: C₆H₁₄O
Punto di ebollizione: 70°C
Flash Pt: –19°C
MDL Number: MFCD00009225
CAS Number: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03774
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&vid=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %